Få mere at vide
Corning™ ITS Premix Universal Culture Supplement
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10070791 Shop alle Corning produkter
Mængde:
5 ml
20 ml
Formulering:
Lyofiliseret fra en vandopløsning; rekonstituer i 20 ml dH2O (stamopløsning)
Lyofiliseret fra en vandopløsning; rekonstituer i 5 mL dH2O (stamopløsning)
Pakningsstørrelse:
20ml
5ml
Artikelnummer. 10070791
Brand: Corning™ 354350
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Stimulerer proliferation af en række forskellige celler under serumreducerede forhold. Corning™ ITS Premix Universal Culture Supplement indeholder insulin, human transferrin og selensyre, de tre mest universelt essentielle komponenter i definerede dyrkningsmedier.
De Corning portefølje af cytokiner, vækstfaktorer og medietilskud tilbyder en bred vifte af proteiner, der resulterer i proliferation eller differentiering af de berørte celler.
  • Vialede, højt oprensede vækstfaktorer med høj biologisk aktivitet
  • Bredt udvalg af højt oprensede naturlige og rekombinante lymfokiner
  • Berigede kulturtilskud, der skal rekonstitueres/tilsættes i mediet efter eget valg
  • Form dine celler under mere definerede serumreducerede eller serumfrie forhold
Corning tilbyder en bred vifte af andre medievæksttilskud. Nogle produkter er specifikke for celletype, såsom SMC4 (til iPSC'er) og T-cellekulturtilskud (til T-celler), mens andre produkter fremmer spredning i en lang række celletyper. Reduktion af serumbrug gøres let med produkter som f.eks ITS og Corning Nu-SerumTM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C
Produkttype ITS Forblanding
Sterilitet Sterilt filtreret
Formulering Lyofiliseret fra en vandopløsning; rekonstituer i 20 ml dH2O (stamopløsning)
Mængde 20 ml