Få mere at vide
Corning™ ITS Premix Universal Culture Supplement
Shop alle Corning produkter
Beskrivelse
De Corning portefølje af cytokiner, vækstfaktorer og medietilskud tilbyder en bred vifte af proteiner, der resulterer i proliferation eller differentiering af de berørte celler.
- Vialede, højt oprensede vækstfaktorer med høj biologisk aktivitet
- Bredt udvalg af højt oprensede naturlige og rekombinante lymfokiner
- Berigede kulturtilskud, der skal rekonstitueres/tilsættes i mediet efter eget valg
- Form dine celler under mere definerede serumreducerede eller serumfrie forhold
Corning tilbyder en bred vifte af andre medievæksttilskud. Nogle produkter er specifikke for celletype, såsom SMC4 (til iPSC'er) og T-cellekulturtilskud (til T-celler), mens andre produkter fremmer spredning i en lang række celletyper. Reduktion af serumbrug gøres let med produkter som f.eks ITS og Corning Nu-SerumTM.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 2° til 8 °C |
| Produkttype | ITS Forblanding |
| Sterilitet | Sterilt filtreret |
| Formulering | Lyofiliseret fra en vandopløsning; rekonstituer i 20 ml dH2O (stamopløsning) |
| Mængde | 20 ml |