Beskrivelse
- IsoTip-filtrerede pipettespidser har en inert, hydrofob barriere, der forhindrer forurenende stoffer i aerosol i at komme i kontakt med pipetteaksler. (En vejledning til kompatibilitet med pipettespidser kan rekvireres eller downloades fra Corning hjemmeside.)
- Ideel til applikationer, hvor det er kritisk at undgå krydskontaminering, såsom DNA-amplifikation og radioisotophåndtering.
- Pakket sterilt.
- RNase-/DNase-fri.
- Ikke-pyrogen.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 1 til 200μ L |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Neutral |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Forlænget længde, Rund |
| Emballage | Stativ |
| Til brug med (udstyr) | Universal Fit |
| Uddannet | Ja |
| Produktlinje | Isotip |
| Vis mere |