Få mere at vide
Corning™ Intestinal Epithelium Differentiation Medium
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11553600 Shop alle Corning produkter
Mængde:
1 x 250 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 11553600
Brand: Corning™ 355357
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Promotes the rapid differentiation of intestinal epithelium in vitro
Corning™ Intestinal Epithelium Differentiation Medium (formerly Entero-STIM), 250 mL, promotes the rapid differentiation of intestinal epithelium in vitro, 2/pack (same as Cat. #30357M)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Stamcelledifferentieringsmedier
Sterilitet Steril
Mængde 1 x 250 ml
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C