Få mere at vide
Corning™ Kryogene hætteglas med indvendigt gevind
Shop alle Corning produkter
Beskrivelse
Indeholder
50-position polyfoam rack with each case, for easy carrying
Disse hætteglas giver en sikker og sikker beholder til ultra-lav temperatur opbevaring af værdifulde cellekulturer og biologiske prøver. Fremstillet af polypropylen for stabilitet under ekstreme temperaturforhold.
- Fremstillet af polypropylen til at modstå temperaturer ned til -196 °C
- Sorte gradueringer med stor markeringsplet
- Hætteglassene har en silikoneskive for en sikker forsegling.
- 2 mL selvstående hætteglas fås i fem hættefarver.
- Hætteglas kan være farvekodet med indsatser.
- Selvstående hætteglas har et specielt basedesign, der gør det muligt at låse dem i kryogen stativ og bakke (kat. nr. 431131) til enhåndsmanipulation.
- Gratis skumstativ med hvert etui
- RNase-/DNase-fri
- Steril
- Ikke-pyrogen
Advarsel! Brug ikke kryogene hætteglas til opbevaring i flydende fase af flydende nitrogen. Opbevar kun hætteglas i dampfasen over den flydende gas. Brug altid passende sikkerhedsudstyr, når du fjerner hætteglas fra kryogen opbevaring.
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Orange |
| Farve | Neutral |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12.7 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Steril |
| Volumen (metrisk) | 4 mL |
| Uddannet | Ja |
| Inkluderer | Silikoneskive for sikker forsegling, 50-positions polyfoam-stativ med hver etui for nem transport |
| nr. pr. sag | 500 |
| nr. pr. pakke | 50 |
| Vis mere |