Få mere at vide
Corning™ Kryogene hætteglas med indvendigt gevind
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10167051 Shop alle Corning produkter
Volumen (metrisk):
1,2 ml
2 ml
4 ml
5 ml
Højde (metrisk):
39,8 mm
41,6 mm
47 mm
49 mm
70 mm
71,2 mm
90,2 mm
92,1 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 500
Cryogenic vials are intended for placement only in the vapor phase of liquid nitrogen, and should not be used for storage in the liquid phase of liquid nitrogen. Immersion of the vials in the liquid phase could result in penetration of the liquefied gas into the vial, resulting in rapid vaporization of the liquid upon removal and possible violent explosion or leakage from the vial/closure perimeter.
To prevent cryogenic vials from exploding, never overfill liquid nitrogen storage units. Always examine vials before use to ensure no visible defects around the closure rims. Always use full faceshields, heavy safety gloves and laboratory protective apparel when removing vials from cryogenic storage. Always permit vials to warm slowly in a biological safety cabinet. Never reuse cryogenic vials.
Artikelnummer. 10167051
Brand: Corning™ 430492
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cryogenic vials are intended for placement only in the vapor phase of liquid nitrogen, and should not be used for storage in the liquid phase of liquid nitrogen. Immersion of the vials in the liquid phase could result in penetration of the liquefied gas into the vial, resulting in rapid vaporization of the liquid upon removal and possible violent explosion or leakage from the vial/closure perimeter.
To prevent cryogenic vials from exploding, never overfill liquid nitrogen storage units. Always examine vials before use to ensure no visible defects around the closure rims. Always use full faceshields, heavy safety gloves and laboratory protective apparel when removing vials from cryogenic storage. Always permit vials to warm slowly in a biological safety cabinet. Never reuse cryogenic vials.
Indeholder
50-position polyfoam rack with each case, for easy carrying
Fremstillet af polypropylen for stabilitet under ekstreme temperaturforhold. Corning™ Kryogene hætteglas med indvendigt gevind giver en sikker og sikker beholder til opbevaring ved ultralav temperatur af værdifulde cellekulturer og biologiske prøver.
Disse hætteglas giver en sikker og sikker beholder til ultra-lav temperatur opbevaring af værdifulde cellekulturer og biologiske prøver. Fremstillet af polypropylen for stabilitet under ekstreme temperaturforhold.
  • Fremstillet af polypropylen til at modstå temperaturer ned til -196 °C
  • Sorte gradueringer med stor markeringsplet
  • Hætteglassene har en silikoneskive for en sikker forsegling.
  • 2 mL selvstående hætteglas fås i fem hættefarver.
  • Hætteglas kan være farvekodet med indsatser.
  • Selvstående hætteglas har et specielt basedesign, der gør det muligt at låse dem i kryogen stativ og bakke (kat. nr. 431131) til enhåndsmanipulation.
  • Gratis skumstativ med hvert etui
  • RNase-/DNase-fri
  • Steril
  • Ikke-pyrogen
Advarsel! Brug ikke kryogene hætteglas til opbevaring i flydende fase af flydende nitrogen. Opbevar kun hætteglas i dampfasen over den flydende gas. Brug altid passende sikkerhedsudstyr, når du fjerner hætteglas fra kryogen opbevaring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Orange
Farve Neutral
Diameter (metrisk) Udvendig 12.7 mm
Materiale Polypropylen
Sterilitet Steril
Volumen (metrisk) 5 ml
Uddannet Ja
Inkluderer Silikoneskive for sikker forsegling, 50-positions polyfoam-stativ med hver etui for nem transport
nr. pr. sag 500
nr. pr. pakke 50
Stil Rund
Temperaturområde (metrisk) -196 °C
Trådstil Indvendig
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Kasket
Højde (metrisk) 90,2 mm
Certificeringer/compliance Ikke-pyrogen, RNase/DNase-fri
Markeringssted Ja