Få mere at vide
Corning™ Insectagro™ Sf9 Serumfrit/Proteinfrit Medium, 1X, Med L-glutamin
Beskrivelse
- Opfylder krav fra Sf9 og Sf21 kulturer
- Dyrket i ikke-befugtede, ikke-CO 2 inkubatorer ved 27 °C
- Vis både monolags- og suspensionskulturkvaliteter
- Med deres hurtige fordoblingstid på 18 til 22 timer kan Sf9-celler nemt skaleres op til store kulturer ved hjælp af bioreaktorer
- I stand til at udtrykke fuldlængde proteiner
- Er blevet rapporteret at producere visse proteiner op til 20% af det samlede protein
Ordreinfo
Flydende og pulveriserede medier er pakket ind PET med manipulationssikre segl; sendes ved omgivelsestemperatur. Analysecertifikater for hvert parti er tilgængelige fra Mediatech efter anmodning.
Overholdelse
Flydende produkter testes for sterilitet i henhold til FDAs retningslinjer for fremstilling af in vitro diagnostiske produkter (januar 1994) for steril mærkning.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 1 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | Insektcelleserumfrit medium (SFM), proteinfrit |
| Sterilitet | Steril |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin |
| Til brug med (applikation) | Insektcellekultur |
| Mængde | 6 x 500 ml |
| Endotoksin niveau | 0,1364 EU/ml |
| pH | 6.7 |
| Regulatorisk status | RUO |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskning.