Få mere at vide
Corning™ Poloxamer 188, 10 % opløsning
Beskrivelse
Poloxamer 188 er en syntetisk polymer af saccharose og epichlorhydrin, der anvendes til tæthedsgradientadskillelse af celler, cellemembraner og virusceller. Det kan også bruges til at isolere forskellige organeller. Denne ikke-ioniske forbindelse leveres i pulverform og flydende form.
Ordreinfo
Flydende og pulveriserede medier er pakket ind PET med manipulationssikre segl; sendes ved omgivelsestemperatur. Analysecertifikater for hvert parti er tilgængelige fra Mediatech efter anmodning.
Overholdelse
Flydende produkter testes for sterilitet i henhold til FDAs retningslinjer for fremstilling af in vitro diagnostiske produkter (januar 1994) for steril mærkning.
Pluronic er et registreret varemærke tilhørende BASF Corporation.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 2° til 30 °C |
| Form | Væske |
| Produkttype | Poloxamer 188 |
| Sterilitet | Steril |
| Endotoksin niveau | <0,25 EU/ml |
| Til brug med (applikation) | Celledyrkning |
| pH | 6.3 |
| Mængde | 6 x 100 ml |
| Regulatorisk status | RUO |
Må kun benyttes til forskning.