Få mere at vide
Corning™ IL-3 kulturtillæg, mus
Artikelnummer. 11513530 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Mængde:
25 ml
Pakningsstørrelse:
25ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11513530 25 ml 25ml
1 options
Artikelnummer. 11513530 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 354040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2485.00 DKK
    2446.01 DKK / 25ml
    Spare 38.99 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Anvendes til at dyrke IL-3-responsive celler
De Corning portefølje af cytokiner, vækstfaktorer og medietilskud tilbyder en bred vifte af proteiner, der resulterer i proliferation eller differentiering af de berørte celler.
  • Vialede, højt oprensede vækstfaktorer med høj biologisk aktivitet
  • Bredt udvalg af højt oprensede naturlige og rekombinante lymfokiner
  • Berigede kulturtilskud, der skal rekonstitueres/tilsættes i mediet efter eget valg
  • Form dine celler under mere definerede serumreducerede eller serumfrie forhold
Cytokiner er en klasse af signalmolekyler eller intercellulære mediatorer (proteiner, peptider og glycoproteiner), der primært påvirker celler i immunsystemet; dog kan de påvirke forskellige celletyper uden for immunsystemet. De adskiller sig fra klassiske hormoner ved, at de produceres af en række vævs- eller celletyper snarere end af specialiserede kirtler. Virkningerne af cytokiner på celler kan give forskellige resultater. Nogle cytokiner forårsager celleproliferation, mens andre kan forårsage kemotaksi mellem celletyper, og andre kan endda forårsage celledød. Cytokiner og vækstfaktorer er ens i deres struktur og virkningsmekanisme. Både binder og initierer signalveje, og mange deler flere intracellulære signalkomponenter.
Corning tilbyder en række cytokiner og glykoproteiner, der stammer fra forskellige arter. Disse cytokiner er blevet brugt til at fremme langsigtet proliferation i cellekultur og til at inducere cellemedierede immunresponser i en række celletyper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C
Produkttype IL-3 supplement
Mængde 25 ml
Kilde Mus