Få mere at vide
Corning™ HYPER Flask™ M-cellekulturkar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10569765 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Overfladebelægning:
CellBIND behandlet
Not Treated
nr. pr. pakke:
1/Pk.
4/Pk.
nr. pr. sag:
24/Cs.
4/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Overfladebelægning nr. pr. pakke nr. pr. sag unitSize
10569765 CellBIND behandlet 4/Pk. 24/Cs. Pakke med 24
10343305 CellBIND behandlet 4/Pk. 4/Cs. Pakke med 4
10281845 CellBIND behandlet 1/Pk. 4/Cs. Pakke med 4
15554449 Not Treated 1/Pk. 4/Cs. Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10569765 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 10034
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet specielt til manuel brug, højt udbytte og høj præstation. Specielt designet til manuel brug. Corning™ HYPER Flask™ M-cellekulturkar bruger en flerlags gaspermeabel vækstoverflade til effektiv gasudveksling.
Corning High Yielding Performance Flask (HYPER Flask ) cellekulturkar tilbyder 1720 cm² vækstområde i fodaftrykket af en traditionel 175 cm² kolbe. Denne kolbe med højt udbytte og høj præstation har en gasgennemtrængelig vækstoverflade i flere lag til effektiv gasudveksling.
  • Innovativt design– 10 indbyrdes forbundne polystyren vækstflader
  • Optimal vækst– Corning CellBIND™ overfladebehandlet gasgennemtrængelig polystyren for overlegen cellevedhæftning og vækst
  • Forøg celleudbyttet– 10 gange højere celleudbytte øger produktivitet og kapacitet og reducerer behandlingstid og inkubatorplads
  • Spar tid og plads– Reducer behandlingstiden og opbevaringspladsen i inkubatoren ved at håndtere én kolbe i forhold til 10 traditionelle² kolber på 175 cm
  • Automation kompatibel– Stregkodet og kompatibel
  • med The Automation Partnership Select™ og CompacT™ Vælge™-cellekultursystemer med en opgradering
Corning HYPER Flask-cellekulturkar har samme ydre dimensioner som en standard T 175 cm² kolbe med 10 gange så stort celleudbytte.
Ordreinfo
Leveres i dobbeltpose.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ja
Lukningsfarve Orange
Lukningsmateriale HDPE
Kapacitet (metrisk) 560 mL
Materiale Polystyren
Hals stil Lige
nr. pr. sag 24/Cs.
nr. pr. pakke 4/Pk.
Form Rektangulær
Overfladebelægning CellBIND behandlet
Uddannet Nej
Sterilitet Steril
Bund form Rektangulær
Lukketype Flad
Kulturområde 1720 cm 2
Overfladebehandling CellBIND
Volumen (metrisk) Virker 560 mL