Beskrivelse
Corning High Yielding Performance Flask (HYPER Flask ) cellekulturkar tilbyder 1720 cm² vækstområde i fodaftrykket af en traditionel 175 cm² kolbe. Denne kolbe med højt udbytte og høj præstation har en gasgennemtrængelig vækstoverflade i flere lag til effektiv gasudveksling.
- Innovativt design– 10 indbyrdes forbundne polystyren vækstflader
- Optimal vækst– Corning CellBIND™ overfladebehandlet gasgennemtrængelig polystyren for overlegen cellevedhæftning og vækst
- Forøg celleudbyttet– 10 gange højere celleudbytte øger produktivitet og kapacitet og reducerer behandlingstid og inkubatorplads
- Spar tid og plads– Reducer behandlingstiden og opbevaringspladsen i inkubatoren ved at håndtere én kolbe i forhold til 10 traditionelle² kolber på 175 cm
- Automation kompatibel– Stregkodet og kompatibel
- med The Automation Partnership Select™ og CompacT™ Vælge™-cellekultursystemer med en opgradering
Corning HYPER Flask-cellekulturkar har samme ydre dimensioner som en standard T 175 cm² kolbe med 10 gange så stort celleudbytte.
Ordreinfo
Leveres i dobbeltpose.
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ja |
| Lukningsfarve | Orange |
| Lukningsmateriale | HDPE |
| Kapacitet (metrisk) | 560 mL |
| Materiale | Polystyren |
| Hals stil | Lige |
| nr. pr. sag | 4/Cs. |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| Form | Rektangulær |
| Overfladebelægning | CellBIND behandlet |
| Vis mere |