Få mere at vide
Corning™ Interleukin-2 (IL-2), human rekombinant
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4910349 Shop alle Corning produkter
Mængde:
10.000 U
50.000 U
Pakningsstørrelse:
10000 enheder
50000 enheder
Artikelnummer. 10284421
Brand: Corning™ 354043
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremkald en række reaktioner fra mange celletyper
De Corning portefølje af cytokiner, vækstfaktorer og medietilskud tilbyder en bred vifte af proteiner, der resulterer i proliferation eller differentiering af de berørte celler.
  • Vialede, højt oprensede vækstfaktorer med høj biologisk aktivitet
  • Bredt udvalg af højt oprensede naturlige og rekombinante lymfokiner
  • Berigede kulturtilskud, der skal rekonstitueres/tilsættes i mediet efter eget valg
  • Form dine celler under mere definerede serumreducerede eller serumfrie forhold
Cytokiner er en klasse af signalmolekyler eller intercellulære mediatorer (proteiner, peptider og glycoproteiner), der primært påvirker celler i immunsystemet; dog kan de påvirke forskellige celletyper uden for immunsystemet. De adskiller sig fra klassiske hormoner ved, at de produceres af en række vævs- eller celletyper snarere end af specialiserede kirtler. Virkningerne af cytokiner på celler kan give forskellige resultater. Nogle cytokiner forårsager celleproliferation, mens andre kan forårsage kemotaksi mellem celletyper, og andre kan endda forårsage celledød. Cytokiner og vækstfaktorer er ens i deres struktur og virkningsmekanisme. Både binder og initierer signalveje, og mange deler flere intracellulære signalkomponenter.
Corning tilbyder en række cytokiner og glykoproteiner, der stammer fra forskellige arter. Disse cytokiner er blevet brugt til at fremme langsigtet proliferation i cellekultur og til at inducere cellemedierede immunresponser i en række celletyper.
1 Biologisk responsmodifikatorprogram Jurkat IL-2 referencereagens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Reaktivitet ADN
Formulering Frosset i 55 mm natriumphosphatbuffer, indeholdende 53 mm saccharose og 0,4 % HAS
Produkttype IL-2
Renhed >96 % ved SDS-PAGE-analyse
Mængde 10.000 U
Kilde Rekombinant E. coli
Sterilitet Steril
Indhold og opbevaring -70 °C