Få mere at vide
Corning™ Kogeplade, Keramik
Shop alle Corning produkter
Stiktype:
Storbritannien
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Betjeningsfunktioner:
- Lavprofildesign sparer laboratorieplads
- Flad, lys-hvid Pyroceram™ mærke glaskeramisk top giver ensartet opvarmning og bedre synlighed
- Let at rengøre top er meget modstandsdygtig over for ridser, korrosion og kemikalier
- Kontrolpanelet har universelle ikoner og LED-indikatorlys for POWER, HEAT
- Ekstra store betjeningsknapper med letlæselige tal
- Støttestangsmontering accepterer standardstang (medfølger ikke) til termometer, elektrode eller buret
- Isoleret for at holde varmen på toppladen, væk fra kontroller og laboratoriebænken
- HOT TOP-indikator advarer, når toppladetemperaturen overstiger 60 °C/140 °F (selv om enheden er slukket)
- Hus designet til at aflede spild væk fra elektronik og kontroller; interne komponenter er forseglet for beskyttelse
Certificeringer
UL, ULC, CE, GS
Overholdelse
IEC 1010; opfylder FCC-standarder for elektromagnetisk interferens
Tekniske data
Tekniske data
| Topplademateriale | Keramisk |
| Spænding | 230 V |
| Inkluderer | Hot Top-indikatorlys, fatning til valgfrit eksternt tilbehør, guide til opvarmnings- og omrøringsprocedurer |
| Elektriske krav | 230 V, 50 Hz, 8 A |
| Model- | PC-400 |
| Længde (engelsk) | 9,6'' |
| Størrelse | 5 x 7 tommer. |
| Højde (metrisk) | 11.2 cm |
| Højde (engelsk) | 4,4 tommer. |
| Frekvens | 50 Hz |
| Vis mere |