Indeholder
Corning Hepatocytkulturmedium (500 ml), EGF (5 μg).
Corning Gentest Kryokonserverede dyrehepatocytter giver forskere mulighed for at studere toksikologiske og farmakokinetiske egenskaber af nye kemiske enheder (NCE'er) in vitro forud for dyre in vivo dyreforsøg. Forståelse af artsforskelle i metabolisme er afgørende for at udvælge passende prækliniske arter til toksicitets- og farmakokinetiske undersøgelser. Corning Gentest animalske kryohepatocytter er velegnede til brug i metabolisk stabilitet, metabolitprofilering og cytotoksicitetsundersøgelser.
- Bekvemmelighed– kryokonserverede dyrehepatocytter til rotte, mus, hund og abe er tilgængelige som kryokonserverede suspensionsceller i hætteglas; bare tø op og udføre undersøgelser, når det er nødvendigt
- Fuld karakterisering– testet for høj levedygtighed og fase I og II metaboliske enzymer
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Stamcelledifferentieringsmedier |
| Sterilitet | Steril |
| Til brug med (applikation) | Hepatocytkultur |
| Mængde | 1 sæt |
| Indhold og opbevaring | 2° til 8 °C |