Få mere at vide
Corning™ Graduerede engangsbægre af polypropylen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10718022 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10718022 250 mL Pakke med 500
1 options
Artikelnummer. 10718022 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 430180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7005.00 DKK
    6543.23 DKK / Pakke med 500
    Spare 461.77 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen for fremragende kemikalieresistens. Corning™ Graduerede engangsbægre af polypropylen fungerer som bægerglas eller opbevaringsbeholder.
  • Fleksibel polypropylenbund med snap-on polyethylen låg fungerer som bæger eller opbevaringsbeholder.
  • Gradueret i både milliliter og ounce.
  • Ikke-pyrogen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 8,45 oz.
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Polypropylen
Inkluderer Kun bæger
Type Bægerglas
Sterilitet Ikke steril
Engangs Engangsbrug
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance Ikke-pyrogen