Få mere at vide
Corning™ Graduerede engangsbægre af polypropylen med låg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10566661 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10566661 250 mL Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 10566661 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 430179
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2975.00 DKK
    2775.86 DKK / Pakke med 100
    Spare 199.14 DKK
    6% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen for fremragende kemikalieresistens. Corning™ Graduerede engangsbægre af polypropylen fungerer som bægerglas eller opbevaringsbeholder.
  • Fleksible bæger af polypropylen
  • Holder op til 250 ml
  • Steril og certificeret ikke-pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Polypropylen
Inkluderer Snap-on polyethylen låg
Type Bægerglas
Engangs Engangsbrug
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance Ikke-pyrogen