Få mere at vide
Corning™ GL45 tre-hullers leveringshætte, rød højtemperatur (180 C) °PBT med PTFE-foring
Artikelnummer. 17213484 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Trådstørrelse (metrisk):
GL 45
Artikelnummer. Trådstørrelse (metrisk)
17213484 GL 45
1 options
Artikelnummer. 17213484 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 139545DC
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med 1/8 in. ydre dia. PTFE rør
Disse er forskellige størrelser og typer af skruelåg til brug med opbevaringsflasker.
Ordreinfo
En hætte pr. etui
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Rød
Materiale PBT
nr. pr. sag 1/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Sterilitet Ikke steril
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Liner materiale PTFE
Halsfinish 39 mm
Produkttype Screw Cap
Til brug med (udstyr) Medieflaske