Få mere at vide
Corning™ GL45 engangs aseptisk overførselshætte
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11369464 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
1 L Plast Spinner Kolbe
3 L Plast Spinner Kolbe
500 ml plastikspindekolbe
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
11369464 3 L Plast Spinner Kolbe Pakke med 2
11359464 1 L Plast Spinner Kolbe Pakke med 2
11379464 500 ml plastikspindekolbe Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11369464 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3564
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3580.00 DKK
    3345.05 DKK / Pakke med 2
    Spare 234.95 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reducerer forurening og øger produktiviteten af cellekulturoperationer ved tilføjelse eller fjernelse af medium og celler
Engangs Corning™ Spinner Flask Aseptic Transfer Caps vil øge produktiviteten af dine cellekulturoperationer, når du tilføjer eller fjerner medium og celler. Aseptiske overførselshætter er sterile (10 -6 SAL), individuelt i dobbeltposer og passer til sidearmene på Corning™ Engangsspindelflasker
  • Hætten er lavet af polyethylen med høj densitet; autoklavering anbefales ikke.
  • Udluftningsporten ender i et 25 mm diameter udluftningsfilter med en 0,2μ m pore PVDF membran og en modhager fitting.
  • Væskeoverførselsporten har en indvendig ende med et stift polypropylen-dyprør, der er vinklet til at nå bunden af kolben og på den udvendige side en 1/8 tomme ID (3,2 mm), 1/4 tomme OD kemisk resistent, varmeforseglelig fleksibel slange, der ender i en han Luer lock (MLL) konnektor lukket med en hun Luer forseglingshætte.
  • Designet til både suspension og klæbende cellekulturapplikationer og optimeret til brug med Corning mikrobærere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 3 L Plast Spinner Kolbe
nr. pr. sag 2/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Trådstørrelse GL 45
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.