Få mere at vide
Corning™ Gelpåfyldende pipettespidser, rund spids, 0,5 mm
Shop alle Corning produkter
:
Volumen: 1 til 200μ L, rund
Beskrivelse
- Corning gelfyldende pipettespidser har en kapillarende, der giver nem adgang til vertikale og vandrette elektroforesegeler.
- Samlet kapacitet på 200μ L.
- Spidserne er 83 mm lange.
- RNase-/DNase-fri.
- Ikke-pyrogen.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 1 til 200μ L |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Neutral |
| Længde (engelsk) | 3,26 tommer. |
| Længde (metrisk) | 8.3 cm |
| Tykkelse | 0.5 mm |
| Rene krav | DNase, RNase fri |
| Til brug med (applikation) | Kapillærende giver nem adgang til lodrette og vandrette elektroforesegeler, ultramikropipetter |
| Tip stil | Gel påfyldning, Rund |
| Emballage | Stativ |
| Vis mere |