Få mere at vide
Corning™ Frosted mikroskopobjektglas
Artikelnummer. 11363835 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Frostet:
Den ene ende, begge sider
Den ene ende, den ene side
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1440
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Frostet Pakningsstørrelse
11363835 Den ene ende, begge sider Pakke med 1440
11343835 Den ene ende, den ene side -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363835 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 294975X25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5290.00 DKK
    4943.13 DKK / Pakke med 1440
    Spare 346.87 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Fremstillet af vand-hvidt glas for at maksimere klarheden. Let at skrive på.
Disse Corning™ Objektglas til mikroskop er lavet af vand-hvidt glas for at maksimere klarheden og er frostet i den ene ende på begge sider. Slides er 0,9 til 1,10 mm tykke. Corning™ frostede objektglas er meget læselige og nemme at skrive på, fordi de er sandblæst i stedet for ætset. For at minimere spild bliver de inspiceret for spåner og ru kanter, før de pakkes. Produkterne er pakket i 1/2 brutto æsker (ca. 72 slides hver). 10 brutto = 20 kasser (1440 dias i alt)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 75 mm
Bredde (metrisk) 25 mm
nr. pr. sag 1440
nr. pr. pakke 72
Frostet Den ene ende, begge sider
Materiale Sodavand Lime glas
Tykkelse (metrisk) 0,9 til 1,1 mm