Få mere at vide
Corning™ Frosted mikroskopobjektglas
Artikelnummer. 11343835 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Frostet:
Den ene ende, begge sider
Den ene ende, den ene side
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1440
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Frostet Pakningsstørrelse
11343835 Den ene ende, den ene side -
11363835 Den ene ende, begge sider Pakke med 1440
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343835 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 294875X25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4060.00 DKK
    3792.00 DKK / Pakke med 1440
    Spare 268.00 DKK
    6% Slukket
På lager
Indeholder
To pakker med 72 stk.
Fremstillet af vand-hvidt glas for at maksimere klarheden. Let at skrive på.
  • Fremstillet af vand-hvidt glas for at maksimere klarheden og er frostet i den ene ende på kun den ene side.
  • Slides er 0,9 til 1,10 mm tykke.
  • Slides er meget læselige og nemme at skrive på, fordi de er sandblæst i stedet for ætset.
  • For at minimere spild bliver de inspiceret for spåner og ru kanter, før de pakkes.
  • Pakket i 1/2 brutto æsker (ca. 72 objektglas hver).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 75 mm
Bredde (metrisk) 25 mm
nr. pr. pakke 72 dias
Frostet Den ene ende, den ene side
Materiale Glas
Tykkelse (metrisk) 0,9 til 1,1 mm
Mængde 2 pakker med 72 objektglas.