Få mere at vide
Corning™ Stativ til koniske bundcentrifugerør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10546813 Shop alle Corning produkter
Stillinger:
25
50
Holder:
Rør (15 ml), Rør (17,5 mm)
Rør (50 ml), Rør (29,1 mm)
Rør (15 og 50 ml)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 10546813
Brand: Corning™ 4366
Til koniske bundrør
These polystyrene foam racks are designed to hold conical bottom plastic centrifuge tubes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Centrifuge Tube Rack
Autoklaverbar Not Autoclavable
Holder Rør (15 og 50 ml)
Materiale Polystyrene
Stillinger 25
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (udstyr) Conical bottom centrifuge tubes
nr. pr. sag 20/Cs.
nr. pr. pakke 20/Pk.
Diameter (metrisk) åbning 17.5 mm and 29.1 mm