Få mere at vide
Corning™ Stativ til koniske bundcentrifugerør
Shop alle Corning produkter
Stillinger:
25
50
Holder:
Rør (15 ml), Rør (17,5 mm)
Rør (50 ml), Rør (29,1 mm)
Rør (15 og 50 ml)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Beskrivelse
These polystyrene foam racks are designed to hold conical bottom plastic centrifuge tubes.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Centrifuge Tube Rack |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Holder | Rør (15 og 50 ml) |
| Materiale | Polystyrene |
| Stillinger | 25 |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Til brug med (udstyr) | Conical bottom centrifuge tubes |
| nr. pr. sag | 20/Cs. |
| nr. pr. pakke | 20/Pk. |
| Diameter (metrisk) åbning | 17.5 mm and 29.1 mm |