Få mere at vide
Corning™ Stativ til koniske bundcentrifugerør
Artikelnummer. 10393023 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Stillinger:
25
50
Holder:
Rør (15 ml), Rør (17,5 mm)
Rør (50 ml), Rør (29,1 mm)
Rør (15 og 50 ml)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stillinger Holder Pakningsstørrelse
10393023 50 Rør (15 ml), Rør (17,5 mm) Pakke med 20
10164212 25 Rør (50 ml), Rør (29,1 mm) Pakke med 20
10546813 25 Rør (15 og 50 ml) Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10393023 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 431355
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    272.00 DKK
    253.74 DKK / Pakke med 20
    Spare 18.26 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Til koniske bundrør
Disse polystyrenskumstativer er designet til at rumme 50 Corning 15 mL plastcentrifugerør med konisk bund.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Holder Rør (15 ml), Rør (17,5 mm)
Materiale Polystyren
Stillinger 50
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Konisk bund centrifugerør
nr. pr. sag 20/Cs.
nr. pr. pakke 20/Pk.
Diameter (metrisk) åbning 17.5 mm
Produkttype Centrifugerørstativ