Beskrivelse
Disse polystyrenskumstativer er designet til at holde konisk bund af plastcentrifugerør.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Holder | Rør (50 ml), Rør (29,1 mm) |
| Materiale | Polystyren |
| Stillinger | 25 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (udstyr) | Konisk bund centrifugerør |
| nr. pr. sag | 20/Cs. |
| nr. pr. pakke | 20/Pk. |
| Størrelse | Indeholder (25) 50mL plastcentrifugerør med konisk bund |
| Produkttype | Centrifugerørstativ |