Få mere at vide
Corning™ Fleksible emballagesystemer: MPC Tilslutningsrør
Shop alle Corning produkter
Inkluderer:
Han luer Cap
Knibeklemme og påfyldningsklokke, 0,25 tommer modhage
Slange stil:
Passer til rør 60,96 cm
Passer til rør 91,44 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Kemisk resistent
- Varmforseglelig
- Fleksibel
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | cGMP'er, FDA Regulation 21 CFR part 820 and ISO 13485 Kvalitet |
| Farve | Klar |
| Inkluderer | Han luer Cap |
| Slange stil | Passer til rør 91,44 cm |
| Produkttype | Forbindelsesrør |