Få mere at vide
Corning™ Fleksible emballagesystemer: MPC Tilslutningsrør
Artikelnummer. 31932500 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Slange stil:
Passer til rør 60,96 cm
Passer til rør 91,44 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slange stil Pakningsstørrelse
31932500 Passer til rør 60,96 cm -
17243594 Passer til rør 91,44 cm Hver
31932499 Passer til rør 91,44 cm -
17253594 Passer til rør 60,96 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31932500 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 9170012
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Klar slange; kvinde MPC stik
  • Kemisk resistent
  • Varmforseglelig
  • Fleksibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Klemme og fyldeklokke, 0,25 tommer Barb
Slange stil Passer til rør 60,96 cm
Produkttype Forbindelsesrør
Certificeringer/compliance cGMP'er, FDA Regulation 21 CFR part 820 and ISO 13485 Kvalitet
Farve Klar