Få mere at vide
Corning™ Fleksible emballagesystemer: MPC Tilslutningsrør
Artikelnummer. 31932499 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Slange stil:
Passer til rør 60,96 cm
Passer til rør 91,44 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slange stil unitSize
31932499 Passer til rør 91,44 cm -
17243594 Passer til rør 91,44 cm Hver
17253594 Passer til rør 60,96 cm -
31932500 Passer til rør 60,96 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31932499 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 9170004
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klar slange; kvinde MPC stik
  • Kemisk resistent
  • Varmforseglelig
  • Fleksibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Han luer Cap
Slange stil Passer til rør 91,44 cm
Produkttype Forbindelsesrør
Certificeringer/compliance cGMP'er, FDA Regulation 21 CFR part 820 and ISO 13485 Kvalitet
Farve Klar