Få mere at vide
Corning™ Fleksible emballagesystemer: MPC Tilslutningsrør
Artikelnummer. 17243594 Shop alle Corning produkter
Inkluderer:
Han luer Cap
Knibeklemme og påfyldningsklokke, 0,25 tommer modhage
Slange stil:
Passer til rør 60,96 cm
Passer til rør 91,44 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17243594
Brand: Corning™ 9170004
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Klar slange; kvinde MPC stik
  • Kemisk resistent
  • Varmforseglelig
  • Fleksibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance cGMP'er, FDA Regulation 21 CFR part 820 and ISO 13485 Kvalitet
Farve Klar
Inkluderer Han luer Cap
Slange stil Passer til rør 91,44 cm
Produkttype Forbindelsesrør