Få mere at vide
Corning™ Fleksible emballagesystemer: EVA Samlingsposer
Artikelnummer. 31932509 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
5 l
10 l
20 l
Port detalje:
Han MPC stik, han MPC stik med 0,25 tommer modhage direkte forbundet til pose, ventil og hun-luer
Han MPC stik; han- og hun-luere forbundet via slanger
Han- og hunluere forbundet via slanger; 2 glideklemmer pr. rør; 0,25 tommer poser med modhager
MPC hanstik og stik; 0,25 tommer modhage forbundet direkte til posen; ventil og hun-luer
MPC stik; han- og hun-luere forbundet via slanger
Pakningsstørrelse:
Hver
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Port detalje unitSize
31932509 20 l MPC hanstik og stik; 0,25 tommer modhage forbundet direkte til posen; ventil og hun-luer -
17263574 20 l MPC hanstik og stik; 0,25 tommer modhage forbundet direkte til posen; ventil og hun-luer -
31932508 5 l Han MPC stik; han- og hun-luere forbundet via slanger -
17253574 10 l Han MPC stik, han MPC stik med 0,25 tommer modhage direkte forbundet til pose, ventil og hun-luer -
31932501 10 l Han MPC stik, han MPC stik med 0,25 tommer modhage direkte forbundet til pose, ventil og hun-luer -
17233574 2 l Han MPC stik; han- og hun-luere forbundet via slanger -
31932507 2 l Han MPC stik; han- og hun-luere forbundet via slanger -
17243574 20 l Han- og hunluere forbundet via slanger; 2 glideklemmer pr. rør; 0,25 tommer poser med modhager -
31932522 20 l Han- og hunluere forbundet via slanger; 2 glideklemmer pr. rør; 0,25 tommer poser med modhager -
17223574 1 l MPC stik; han- og hun-luere forbundet via slanger -
31932496 1 l MPC stik; han- og hun-luere forbundet via slanger -
15374675 10 l Han MPC stik; han- og hun-luere forbundet via slanger Hver
31932494 10 l Han MPC stik; han- og hun-luere forbundet via slanger -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 31932509 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 9120039
Opfyld FDA-kravene som 510K Medical Device
Corning opsamlingsposer er tilgængelige i 2D hængende konfigurationer med flere posevolumener og konnektorkonfigurationer.
Ordreinfo
Den komplette linje af tasketyper inkluderer: opsamlingsbeholdere (design af bundport og frontport); tankforinger (2D og 3D); kryokonserveringsposer; celle ekspansion poser; tasker til HYPERStack™ fartøjer; og rockercellekulturposer. Indsamlingsposer, indsamlingsbeholdere og mediekasser sælges individuelt på hver basis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale EVA
Sterilitet Steril, bestrålet
nr. pr. sag 1/stk.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Port detalje MPC hanstik og stik; 0,25 tommer modhage forbundet direkte til posen; ventil og hun-luer
Kapacitet (metrisk) 20 l