Få mere at vide
Corning™ Fleksible emballagesystemer: EVA Samlingsposer
Beskrivelse
Corning opsamlingsposer er tilgængelige i 2D hængende konfigurationer med flere posevolumener og konnektorkonfigurationer.
Ordreinfo
Den komplette linje af tasketyper inkluderer: opsamlingsbeholdere (design af bundport og frontport); tankforinger (2D og 3D); kryokonserveringsposer; celle ekspansion poser; tasker til HYPERStack™ fartøjer; og rockercellekulturposer. Indsamlingsposer, indsamlingsbeholdere og mediekasser sælges individuelt på hver basis.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | EVA |
| Sterilitet | Steril, bestrålet |
| nr. pr. sag | 1/stk. |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| Port detalje | MPC hanstik og stik; 0,25 tommer modhage forbundet direkte til posen; ventil og hun-luer |
| Kapacitet (metrisk) | 20 l |