Beskrivelse
Corning opsamlingsposer er tilgængelige i 2D hængende konfigurationer med flere posevolumener og konnektorkonfigurationer.
Ordreinfo
Den komplette linje af tasketyper inkluderer: opsamlingsbeholdere (design af bundport og frontport); tankforinger (2D og 3D); kryokonserveringsposer; celle ekspansion poser; tasker til HYPERStack™ fartøjer; og rockercellekulturposer. Indsamlingsposer, indsamlingsbeholdere og mediekasser sælges individuelt på hver basis.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | EVA |
| Sterilitet | Steril, bestrålet |
| nr. pr. sag | 1/stk. |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| Port detalje | Han MPC stik, han MPC stik med 0,25 tommer modhage direkte forbundet til pose, ventil og hun-luer |
| Kapacitet (metrisk) | 10 l |