Få mere at vide
Corning™ Fleksible emballagesystemer: EVA Samlingsposer
Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
10 l
20 l
Port detalje:
Han MPC stik, han MPC stik med 0,25 tommer modhage direkte forbundet til pose, ventil og hun-luer
Han MPC stik; han- og hun-luere forbundet via slanger
Han- og hunluere forbundet via slanger; 2 glideklemmer pr. rør; 0,25 tommer poser med modhager
MPC hanstik og stik; 0,25 tommer modhage forbundet direkte til posen; ventil og hun-luer
MPC stik; han- og hun-luere forbundet via slanger
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Corning opsamlingsposer er tilgængelige i 2D hængende konfigurationer med flere posevolumener og konnektorkonfigurationer.
Ordreinfo
Den komplette linje af tasketyper inkluderer: opsamlingsbeholdere (design af bundport og frontport); tankforinger (2D og 3D); kryokonserveringsposer; celle ekspansion poser; tasker til HYPERStack™ fartøjer; og rockercellekulturposer. Indsamlingsposer, indsamlingsbeholdere og mediekasser sælges individuelt på hver basis.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1 l |
| Materiale | EVA |
| Sterilitet | Steril, bestrålet |
| nr. pr. sag | 1/stk. |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| Port detalje | MPC stik; han- og hun-luere forbundet via slanger |