Få mere at vide
Corning™ Fibronectin, Human
Artikelnummer. 11543610 Shop alle Corning produkter
Mængde:
1 mg
5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
25mg
5mg
Artikelnummer. 11543610
Brand: Corning™ 356009
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremmer cellulær vedhæftning, spredning og spredning på vævskulturoverflader. Corning™ Fibronectin, Human kan anvendes som et additiv til serumfrie dyrkningsmedier.
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
The principal functions of fibronectin appear to be in cellular migration during wound healing and development, regulation of cell growth and differentiation, and haemostasis/thrombosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2° to 8°C
Produkttype Fibronectin
pH 11
Mængde 25 mg
Kilde Human Plasma