Få mere at vide
Corning™ Fibronectin, Human
Artikelnummer. 11533610 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11533610 5 mg 5mg
10526961 1 mg 1mg
11543610 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11533610 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 356008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4265.00 DKK
    3984.76 DKK / 5mg
    Spare 280.24 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Fremmer cellulær vedhæftning, spredning og spredning på vævskulturoverflader. Corning™ Fibronectin, Human kan anvendes som et additiv til serumfrie dyrkningsmedier.
Corning ekstracellulære matricer (ECM'er) gør det muligt for forskere at efterligne in vivo- miljøer til 2D- og 3D-cellekulturapplikationer.
De vigtigste funktioner af fibronectin synes at være i cellulær migration under sårheling og udvikling, regulering af cellevækst og -differentiering og hæmostase/trombose.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C
Produkttype Fibronectin
pH 11
Mængde 5 mg
Kilde Menneskelig plasma