Beskrivelse
Corning ekstracellulære matricer (ECM'er) gør det muligt for forskere at efterligne in vivo- miljøer til 2D- og 3D-cellekulturapplikationer.
De vigtigste funktioner af fibronectin synes at være i cellulær migration under sårheling og udvikling, regulering af cellevækst og -differentiering og hæmostase/trombose.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 2° til 8 °C |
| Produkttype | Fibronectin |
| pH | 11 |
| Mængde | 1 mg |
| Kilde | Menneskelig plasma |