Beskrivelse
Falcon™ 96 Firkantet Velvinklet Bund Multiwell Indsatssystem, med låg, steril, 5/etui, Ikke-TC-behandlet polystyren, ikke-pyrogen. Falcon 96 Multiwell Insert System er en cellekulturindsættelsesplatform, der er velegnet til både manuel og robotscreening af forbindelser i cellebaserede assays.
Automationskompatibelt design Formatet er kompatibelt med de fleste robotter og væskehåndteringsinstrumenter Fuldstændig prøvegendannelse Falcon 96 Square Well, vinklet bundplade har en vinklet bund for mere komplet prøveudnyttelse Fremragende reproducerbarhed Fremføringsbakke i ét stykke forbedrer konsistensen i brønd til brønd monolagsvækst Total assayfleksibilitet —ideel til transportundersøgelser Systemet kan bruges med mange cellelinjer, herunder Caco-2, MDCK og LLC-PK1, til basal til apikale eller apikale til basal målinger af lægemiddeltransport
Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur, væk fra direkte sollys.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 96-brønds |
| Låg | Med låg |
| Array | 8 x 12 |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Steril |
| Overfladebehandling | Ubehandlet |
| Inkluderer | Indsats, indføringsbakke og låg |
| nr. pr. sag | 5/Cs. |
| nr. pr. pakke | 5/Pk. |
| Vis mere |