Få mere at vide
Corning™ Kryogene hætteglas af polypropylen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10766292 Shop alle Corning produkter
Volumen (metrisk):
1.2 mL
2 ml
4 mL
5 mL
Højde (metrisk):
41.5 mm
47,6 mm
48.7 mm
76.5 mm
92.1 mm
Grundstil:
Konisk, selvstående
Rund
Runde (selvstående)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 10766292
Brand: Corning™ 430663
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen for stabilitet under ekstreme temperaturforhold. Corning™ Eksternt gevind kryogene hætteglas giver en sikker og sikker beholder til ultra-lav temperatur opbevaring af værdifulde cellekulturer og biologiske prøver.
  • Fremstillet af polypropylen til at modstå temperaturer ned til -196 °C
  • Sorte gradueringer med stor markeringsplet
  • Hætteglassene har en silikoneskive for en sikker forsegling
  • Hætteglas kan være farvekodet med indsatser
  • 4 mL selvstående hætteglas fås i fem hættefarver
  • Selvstående hætteglas har et specielt basedesign, der gør det muligt at låse dem i kryogen stativ og bakke (kat. nr. 431131) til enhåndsmanipulation
  • Gratis skumstativ med hvert etui
  • RNase-/DNase-fri
  • Steril
  • Ikke-pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Orange
Farve Neutral
Diameter (metrisk) Udvendig 12.7 mm
Materiale Polypropylen
Sterilitet Steril
Volumen (metrisk) 5 mL
Uddannet Ja
Inkluderer Silikoneskive til tæt forsegling, 50-positions polyfoam-stativ med hvert etui til nem transport
nr. pr. sag 500
nr. pr. pakke 50
Stil Rund
Temperaturområde (metrisk) -196 °C
Trådstil Udseende
Grundstil Runde (selvstående)
Volumen (metrisk) i alt 5 mL
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Lukningsmateriale Polypropylen
Højde (metrisk) 92.1 mm
Certificeringer/compliance Ikke-pyrogen, RNase/DNase-fri
Markeringssted Ja