Få mere at vide
Corning™ Kryogene hætteglas af polypropylen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10514221 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1,2 ml
2 ml
4 ml
5 ml
Højde (metrisk):
41,5 mm
47,6 mm
48,7 mm
76,5 mm
92,1 mm
Grundstil:
Konisk, selvstående
Rund
Runde (selvstående)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Højde (metrisk) Grundstil unitSize
10514221 2 ml 47,6 mm Rund Pakke med 500
10340412 2 ml 48,7 mm Runde (selvstående) Pakke med 500
10504591 1,2 ml 41,5 mm Konisk, selvstående Pakke med 500
10766292 5 ml 92,1 mm Runde (selvstående) Pakke med 500
10388611 4 ml 76,5 mm Runde (selvstående) Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10514221 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 430661
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2870.00 DKK
    2679.74 DKK / Pakke med 500
    Spare 190.26 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen for stabilitet under ekstreme temperaturforhold. Corning™ Eksternt gevind kryogene hætteglas giver en sikker og sikker beholder til ultra-lav temperatur opbevaring af værdifulde cellekulturer og biologiske prøver.
  • Fremstillet af polypropylen til at modstå temperaturer ned til -196 °C
  • Sorte gradueringer med stor markeringsplet
  • Hætteglassene har en silikoneskive for en sikker forsegling
  • Hætteglas kan være farvekodet med indsatser
  • 4 mL selvstående hætteglas fås i fem hættefarver
  • Selvstående hætteglas har et specielt basedesign, der gør det muligt at låse dem i kryogen stativ og bakke (kat. nr. 431131) til enhåndsmanipulation
  • Gratis skumstativ med hvert etui
  • RNase-/DNase-fri
  • Steril
  • Ikke-pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Orange
Farve Neutral
Diameter (metrisk) Udvendig 12.7 mm
Materiale Polypropylen
Sterilitet Steril
Volumen (metrisk) 2 ml
Uddannet Ja
Inkluderer Silikoneskive til tæt forsegling, 50-positions polyfoam-stativ med hvert etui til nem transport
nr. pr. sag 500
nr. pr. pakke 50
Temperaturområde (metrisk) -196 °C
Trådstil Udseende
Grundstil Rund
Volumen (metrisk) i alt 2 mL
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Lukningsmateriale Polypropylen
Markeringssted Ja
Certificeringer/compliance Ikke-pyrogen, RNase/DNase-fri
Højde (metrisk) 47,6 mm