Få mere at vide
Corning™ Rulleflaske i polystyren med udvidet overflade med Easy Grip-hætte
Shop alle Corning produkter
Description
Behandlet for optimal cellevedhæftning
- Sømløs konstruktion i ét stykke
- Alle flasker har trykte partinumre for at hjælpe med produktsporbarhed
- Steril
- Ikke-pyrogen
- Ribbet design giver dobbelt så stort overfladeareal med de samme udvendige dimensioner
Order Info
Pakket 2 flasker pr. pose, 5 flasker pr. pose eller 20 flasker pr. bakke
Certifications
Certificeret ikke-pyrogen
Specifications
Specifications
| Diameter (engelsk) | 4,6 tommer. |
| Diameter (engelsk) Yderhals | 1,77 tommer. |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 45 mm |
| Materiale | Polystyren |
| nr. pr. sag | 40/Cs. |
| nr. pr. pakke | 5/Pk. |
| Emballage | 6/pose |
| Sterilitet | Steril |
| Cellevækstområde | 1700 cm 2 |
| Lukningsfarve | Orange |
| Show More |