Få mere at vide
Corning™ Rulleflaske i polystyren med udvidet overflade med Easy Grip-hætte
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10469901 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Emballage:
2/pose
20/pose
6/pose
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 40
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballage Pakningsstørrelse
10469901 2/pose Pakke med 40
11343765 6/pose Pakke med 40
10440672 20/pose Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10469901 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 430852
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Har et ribbet design, der fordobler vækstområdet uden at øge flaskestørrelsen. Corning™ Udvidede overfladerulleflasker i et stykke sømløs polystyrenkonstruktion forhindrer vridning eller bøjning under brug.
Behandlet for optimal cellevedhæftning
  • Sømløs konstruktion i ét stykke
  • Alle flasker har trykte partinumre for at hjælpe med produktsporbarhed
  • Steril
  • Ikke-pyrogen
  • Ribbet design giver dobbelt så stort overfladeareal med de samme udvendige dimensioner
Ordreinfo
Pakket 2 flasker pr. pose, 5 flasker pr. pose eller 20 flasker pr. bakke
Certificeringer
Certificeret ikke-pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) 4,6 tommer.
Diameter (engelsk) Yderhals 1,77 tommer.
Diameter (metrisk) ydre hals 45 mm
Materiale Polystyren
nr. pr. sag 40/Cs.
nr. pr. pakke 2/Pk.
Emballage 2/pose
Sterilitet Steril
Cellevækstområde 1700 cm 2
Lukningsfarve Orange
Overfladebehandling TC-behandlet
Uddannet Nej
Mund Brede
Højde (metrisk) 271 mm
Højde (engelsk) 10,66 tommer.
Lukningsmateriale HDPE
Lukkestørrelse 48 mm
Diameter (metrisk) 117 mm
Lukketype Nemt greb