Få mere at vide
Corning™ Rulleflaske i polystyren med udvidet overflade med Easy Grip-hætte
Shop alle Corning produkter
Beskrivelse
Behandlet for optimal cellevedhæftning
- Sømløs konstruktion i ét stykke
- Alle flasker har trykte partinumre for at hjælpe med produktsporbarhed
- Steril
- Ikke-pyrogen
- Ribbet design giver dobbelt så stort overfladeareal med de samme udvendige dimensioner
Ordreinfo
Pakket 2 flasker pr. pose, 5 flasker pr. pose eller 20 flasker pr. bakke
Certificeringer
Certificeret ikke-pyrogen
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) | 4,6 tommer. |
| Diameter (engelsk) Yderhals | 1,77 tommer. |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 45 mm |
| Materiale | Polystyren |
| nr. pr. sag | 20/Cs. |
| nr. pr. pakke | 20/Pk. |
| Emballage | 20/pose |
| Sterilitet | Steril |
| Cellevækstområde | 1700 cm 2 |
| Lukningsfarve | Orange |
| Vis mere |