Få mere at vide
Corning™ Rulleflaske i polystyren med udvidet overflade med hætte med let greb
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10246341 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
340 til 510 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10246341 340 til 510 ml Pakke med 20
1 options
Artikelnummer. 10246341 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 431191
Forventet forsendelse: 12-04-2027
Sømløs konstruktion i ét stykke
Behandlet for optimal cellevedhæftning
  • Sømløs konstruktion i ét stykke
  • Alle flasker har trykte partinumre for at hjælpe med produktsporbarhed
  • Steril
  • Ikke-pyrogen
  • Ribbet design giver dobbelt så stort overfladeareal med de samme udvendige dimensioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 340 til 510 ml
Diameter (engelsk) 4,6 tommer.
Diameter (engelsk) Yderhals 1,77 tommer.
Diameter (metrisk) ydre hals 45 mm
Materiale Polystyren
nr. pr. sag 20/Cs.
nr. pr. pakke 20/Pk.
Sterilitet Steril
Cellevækstområde 1700 cm 2
Lukningsfarve Rød
Overfladebehandling TC-behandlet
Uddannet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 271 mm
Højde (engelsk) 10,66 tommer.
Lukningsmateriale HDPE
Lukkestørrelse 48 mm
Diameter (metrisk) 117 mm
Lukketype Easy Grip Vent