Få mere at vide
Corning™ Polycarbonat Erlenmeyer-kolber med dypperør
Artikelnummer. 15864747 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
2 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
15864747 2 L
15854747 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15864747 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 11460
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4424.51 DKK
    3886.36 DKK / Pakke med 2
    Spare 538.15 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 08-02-2027
Størrelserne spænder fra 125 ml til 5 l
Fuldlukkede systemløsninger tilbydes med aseptisk overførselshætte forudsamlet til en polycarbonat Erlenmeyer-flaske. Et færdigsamlet kar tilbyder en komplet aseptisk opløsning og fås til 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L, 2L, 3L og 5L flaskestørrelser.
Overførselshætterne har to porte: Den ene port ender i et 0,2 μm filter, og den anden port er kemisk resistent, varmeforseglbar fleksibel rør, der ender i enten en han-luer lock eller en han-polycarbonat hurtigforbindelse. Dypperøret går helt ned til bunden af kolben for nem aseptisk overførsel af dine væskehåndteringsprocesser.
  • Størrelserne spænder fra 125 ml til 5 l
  • MLL- eller MPC rørforbindelsestyper
  • Individuelt pakket
  • Dobbelt pakket
  • Sterilitetssikringsniveau (SAL) på 10−6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Orange
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (engelsk) Ydre 1/4 tomme
Kapacitet (metrisk) 2 L
nr. pr. sag 2/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Lukketype Ikke-ventileret