Få mere at vide
Corning™ Epidermal vækstfaktor (EGF), Mus Natural (Receptor Grade)
Artikelnummer. 11573520 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Mængde:
1 μg
100μ g
Renhed eller kvalitetsklasse:
>95% pr. SDS-SIDE og >80% efter pH 9,9 SIDE
>95% af SDS-PAGE og> 80 % ved pH 9,9 SIDE
>98% ved SDS-PAGE og pH 9,9 PAGE
Pakningsstørrelse:
100µg
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Renhed eller kvalitetsklasse Pakningsstørrelse
11573520 100μ g >98% ved SDS-PAGE og pH 9,9 PAGE 100µg
11593600 1 μg >95% pr. SDS-SIDE og >80% efter pH 9,9 SIDE 1mg
11533520 100μ g >95% af SDS-PAGE og> 80 % ved pH 9,9 SIDE 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11573520 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 354010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-03-2027
Forbedre spredningen af en lang række celletyper
De Corning portefølje af cytokiner, vækstfaktorer og medietilskud tilbyder en bred vifte af proteiner, der resulterer i proliferation eller differentiering af de berørte celler.
  • Vialede, højt oprensede vækstfaktorer med høj biologisk aktivitet
  • Bredt udvalg af højt oprensede naturlige og rekombinante lymfokiner
  • Berigede kulturtilskud, der skal rekonstitueres/tilsættes i mediet efter eget valg
  • Form dine celler under mere definerede serumreducerede eller serumfrie forhold
Vækstfaktorer er proteiner, der binder til receptorer, der findes på overfladen af ikke-hæmatopoietiske celler. Hver familie af vækstfaktorer påvirker specifikke celletyper, f.eks. påvirker nervevækstfaktorer (NGF) nervecelletyper, og epidermale vækstfaktorer (EGF) påvirker epitelcelletyper.
Corning tilbyder en række vækstfaktorer, der er afledt af forskellige arter, både naturlige og rekombinante. Disse vækstfaktorer er blevet brugt til at fremme langsigtet proliferation i cellekultur og til at inducere celledifferentiering i en række celletyper under serumfrie eller reducerede serumbetingelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C
Produkttype Vækstfaktor
Format Neutral
Formulering Lyofiliseret fra ammoniumacetat, bærerfri, rekonstitueret i dH2O
Til brug med (applikation) En bred vifte af højt oprensede naturlige og rekombinante lymfokin- og vækstfaktorbiokemikalier designet specifikt til brug i grundlæggende cellebiologisk forskning
Renhed eller kvalitetsklasse >98% ved SDS-PAGE og pH 9,9 PAGE
Mængde 100μ g
Reaktivitet Mus
Kilde Hanmus submaxillære kirtler