Få mere at vide
Corning™ Epidermal vækstfaktor (EGF), human rekombinant
Artikelnummer. 11543530 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Mængde:
100μ g
Pakningsstørrelse:
100µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11543530 100μ g 100µg
1 options
Artikelnummer. 11543530 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 354052
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1605.00 DKK
    1559.60 DKK / 100µg
    Spare 45.40 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Forbedre spredningen af en lang række celletyper
De Corning portefølje af cytokiner, vækstfaktorer og medietilskud tilbyder en bred vifte af proteiner, der resulterer i proliferation eller differentiering af de berørte celler.
  • Vialede, højt oprensede vækstfaktorer med høj biologisk aktivitet
  • Bredt udvalg af højt oprensede naturlige og rekombinante lymfokiner
  • Berigede kulturtilskud, der skal rekonstitueres/tilsættes i mediet efter eget valg
  • Form dine celler under mere definerede serumreducerede eller serumfrie forhold
Vækstfaktorer er proteiner, der binder til receptorer, der findes på overfladen af ikke-hæmatopoietiske celler. Hver familie af vækstfaktorer påvirker specifikke celletyper, f.eks. påvirker nervevækstfaktorer (NGF) nervecelletyper, og epidermale vækstfaktorer (EGF) påvirker epitelcelletyper.
Corning tilbyder en række vækstfaktorer, der er afledt af forskellige arter, både naturlige og rekombinante. Disse vækstfaktorer er blevet brugt til at fremme langsigtet proliferation i cellekultur og til at inducere celledifferentiering i en række celletyper under serumfrie eller reducerede serumbetingelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C
Produkttype Vækstfaktor
Format Rekombinant
Formulering Lyofiliseret fra eddikesyre, bærerfri, rekonstitueret i dH2O eller vandig buffer
Til brug med (applikation) En bred vifte af højt oprensede naturlige og rekombinante lymfokin- og vækstfaktorbiokemikalier designet specifikt til brug i grundlæggende cellebiologisk forskning
Renhed eller kvalitetsklasse >98 % ved SDS-PAGE og omvendt fase HPLC
Mængde 100μ g
Reaktivitet ADN
Kilde E. coli