Få mere at vide
Corning™ Easy Grip polystyren opbevaringsflasker med dypperør
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15333068 Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
150 mL
250 mL
500 mL
1 L
Inkluderer:
Han Luer Lock slangeforbindelse
Han MPC Rørforbindelse
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 6
Pakke med 8
Artikelnummer. 15333068
Brand: Corning™ 11650
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sterile, graduerede engangsflasker
Corning polystyren opbevaringsflasker er nu tilgængelige som lukkede systemløsninger. De er sterile og ankommer individuelt i dobbeltposer og formonteret. De formonterede overføringshætter har to porte. En port ender i en 0,2μ m filter, og den anden port er kemisk resistent, varmeforseglelig fleksibel slange, der ender i en han Luer Lock. Dyprøret når hele vejen til bunden af kolben for nem aseptisk overførsel af dine væskehåndteringsprocesser.
  • Fremstillet af optisk klar polystyren
  • Steriliseret til SAL 10−6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 150 mL
Kapacitet (engelsk) 5,07 oz.
Diameter (engelsk) 1,7''
Til brug med (applikation) Nemt greb
Inkluderer Han Luer Lock slangeforbindelse
Materiale Polystyren
nr. pr. sag 8/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Sterilitet Steril
Lukningsfarve Orange
Engangs Engangsbrug
Uddannet Ja
Produkttype Flaske til opbevaring af medier
Lukningsmateriale HDPE
Lukkestørrelse 45 mm
Diameter (metrisk) 45 mm