Få mere at vide
Corning™ Easy Grip polystyren opbevaringsflasker med dypperør
Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
150 mL
250 mL
500 mL
1 L
Inkluderer:
Han Luer Lock slangeforbindelse
Han MPC Rørforbindelse
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 6
Pakke med 8
Beskrivelse
Corning polystyren opbevaringsflasker er nu tilgængelige som lukkede systemløsninger. De er sterile og ankommer individuelt i dobbeltposer og formonteret. De formonterede overføringshætter har to porte. En port ender i en 0,2μ m filter, og den anden port er kemisk resistent, varmeforseglelig fleksibel slange, der ender i en han Luer Lock. Dyprøret når hele vejen til bunden af kolben for nem aseptisk overførsel af dine væskehåndteringsprocesser.
- Fremstillet af optisk klar polystyren
- Steriliseret til SAL 10−6
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 16,90 oz. |
| Farve | Klar |
| Til brug med (applikation) | Til nem aseptisk overførsel af væskehåndteringsprocesser |
| Inkluderer | Han Luer Lock slangeforbindelse |
| Materiale | Polystyren |
| nr. pr. sag | 4/Cs. |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| Sterilitet | Steril |
| Lukningsfarve | Orange |
| Vis mere |