Få mere at vide
Corning™ Engangsslangesæt
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11327681 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Produkttype:
Slangesæt med 0,2μ PTFE filter udluftning
Slangesæt uden udluftning
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
11327681 Slangesæt med 0,2μ PTFE filter udluftning Pakke med 2
11317681 Slangesæt uden udluftning Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327681 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 10043
Forventet forsendelse: 16-03-2027
Til brug med glasflasker
  • 48 mm gevind Easy Grip Cap
  • Kemisk resistente, varmeforseglelige fleksible slanger
  • Plads til både 2L og 4L flasker
  • Han MPC stik med hætte
  • PureFit™ rørklemmesystem
  • Autoklaverbar
  • 0,2μ m PTFE-filterudluftning
*ADCF - Animal Derived Component Free** MPC - Polycarbonat af medicinsk kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,375 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 0.952 cm
Materiale ADCF
Diameter (engelsk) Ydre 0,5 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 1.27 cm
Sterilitet Steril
Inkluderer 0,2 μm PTFE filterudluftning
Produkttype Slangesæt med 0,2μ PTFE filter udluftning