Få mere at vide
Corning™ 150 mL Vacuum Filter/Storage Bottle System
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10005341 Shop alle Corning produkter
Materiale (membran):
Celluloseacetat
PES
Porestørrelse:
0,2μ m
0,22μ m
0,45 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 10005341
Brand: Corning™ 431154
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vacuum filtration systems use a square filter membrane support system that increases filtration rates with printed funnels to identify membrane type and product number. The system consists of a polystyrene filter funnel joined by an adapter ring to a removable polystyrene storage bottle with a separate sterile polyethylene cap.
Modtageren kan nemt skrues af enheden og kan forsegles med en hætte til filtratopbevaring.
  • Strålingssteriliseret og certificeret ikke-pyrogen
  • Vinklet slangeforbindelse forenkler fastgørelse af vakuumledning
  • Modtagerflasker har grebsvenlige sider for forbedret håndtering
  • Enheder er farvekodet efter membrantype og mærket med både membranmateriale og porestørrelse
  • Alle membrantyper er vævskulturkompatible og varmeforseglet til støttegitteret for at maksimere flowhastigheden og reducere skumdannelse og proteindenaturering
  • NYL, CN og PES membraner er fri for rengøringsmidler
Membran størrelser
  • Modeller med 150 ml tragt indeholder 42x 42 mm firkantet membranfilter
  • 250mL tragt indeholder 49,5x 49,5 mm firkantet membranfilter
  • 500 ml tragt indeholder 63x 63 mm firkantet membranfilter
  • 1000 ml tragt indeholder 79x 79mm firkantet membranfilter
Membrantyper
  • Celluloseacetat (CA)— Til lav proteinbinding
  • Nylon (NYL)— Til lave ekstraherbare materialer
  • Cellulosenitrat (CN)— Til almen filtrering
  • Polyethersulfon (PES)— For hurtige flowhastigheder og lav proteinbinding
Ikke til parenteral brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stik Vinklet slange
Oversigt Inkluderer firkantet membranfilter, gradueret tragt og modtager af klar polystyren, polyethylen-halsadapter, orange HDPE-stikforsegling
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) 4,5 cm flaskehals
Materiale Polystyren
Materiale (membran) Celluloseacetat
Porestørrelse 0,2μ m
Sterilitet Steril
Filtreringsområde 13,6 cm 2
Til brug med (applikation) Celluloseacetatmembraner giver hurtige strømningshastigheder og lav proteinbinding og er gode til filtrering af cellekulturmedier
Gradueringer Ja
Mængde 12 sag
Type Vakuum filter system
Volumen (metrisk) 150 mL
Volumen (metrisk) modtager 150 mL