Få mere at vide
Corning™ 1000 ml vakuumfilter-/opbevaringsflaskesystem
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-106141 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Materiale (membran):
Celluloseacetat
Cellulosenitrat
Nylon
PES
Funnel Capacity:
500 ml
1000 ml
Porestørrelse:
0,1 μm
0,2μ m
0,22 μm
0,22μ m
0,45 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale (membran) Funnel Capacity Porestørrelse Pakningsstørrelse
11363785 PES 1000 ml 0,1 μm Pakke med 12
10768592 Celluloseacetat 500 ml 0,22 μm Pakke med 12
10689311 Celluloseacetat 1000 ml 0,22 μm Pakke med 12
10660502 Nylon 1000 ml 0,2μ m Pakke med 12
10296191 PES 1000 ml 0,22 μm Pakke med 12
10164191 Cellulosenitrat 1000 ml 0,22μ m Pakke med 12
10075431 Celluloseacetat 500 ml 0,45 μm Pakke med 12
10730693 Celluloseacetat 1000 ml 0,45 μm Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11363785 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 431474
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Square membrane filter, graduated funnel and receiver of clear polystyrene; polyethylene neck adapter and plug cap (supplied sterile and individually packaged).
Vakuumfiltreringssystemer bruger et firkantet filtermembranstøttesystem, der øger filtreringshastighederne med trykte tragte for at identificere membrantype og produktnummer. Systemet består af en polystyrenfiltertragt, der er forbundet med en adapterring til en aftagelig polystyrenopbevaringsflaske med en separat steril polyethylenlåg.
  • Sterilt vakuumfiltreringssystem: 1L (1000 ml) med en halsstørrelse på 45 mm
  • Tragten indeholder et 79 x 79 mm kvadratisk membratefilter med en kapacitet på enten 500 ml eller 1000 ml
  • Modtageren kan nemt skrues ud af enheden og kan forsegles med et propdæksel til filtratopbevaring
  • Lavvæskeretentionsskorstens design
  • Filtrene har trykning på tragten for nem produktidentifikation
  • Vinklet slangeforbindelse forenkler tilslutningen til vakuumledninger
  • Modtagerflasker har lette sider for bedre håndtering
  • Ekstra plastikflasker til opbevaring er tilgængelige
  • Forfiltrene skal bestilles separat
  • Individuelt pakket
  • Strålingssteriliseret og certificeret ikke-pyrogen
  • Kapsler til modtagerflasker er sterile og individuelt pakket
  • Enhederne er farvekodet efter membrantype og mærket med både membranmateriale og porestørrelse
  • Alle membrantyper er vævskulturkompatible og varmeforseglede til støttegitteret for at maksimere flowhastigheden og reducere skum og proteindenaturering
  • Celluloseacetat (CA) membran for lav proteinbinding
  • Nylon membran til lavt udtrækbare stoffer
  • Cellulosenitrat (CN) til generel filtrering
  • Polyethersulfon (PES) for hurtige flowrater og lav proteinbinding
  • Nylon, cellulosenitrat- og polyetersulfonmembraner (PES) er detergent-fri
  • Ikke til parenteral brug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stik Vinklet slange
Oversigt Inkluderer firkantet membranfilter, gradueret tragt og modtager af klar polystyren, polyethylen-halsadapter, orange HDPE-stikforsegling
Engangs Engangsbrug
Materiale Polystyren
Materiale (membran) PES
Porestørrelse 0,1 μm
Sterilitet Steril
Filtreringsområde 54,5 cm 2
Til brug med (applikation) PES-membraner giver de hurtigste flowhastigheder, den laveste proteinbinding og lavt ekstraherbare og er bedst til filtrering af cellekulturmedier
Gradueringer Ja
Mængde 12 sag
Type Vakuum filter system
Volumen (metrisk) 1000 mL
Volumen (metrisk) modtager 1000 mL
Funnel Capacity 1000 ml
Til brug med (udstyr) Flaske